Thioacetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L03305.14
L03305.22
L03305.36
L03305.14EA
31
EUR
L03305.14
L03305.22
L03305.36
Thioacetic acid ≥97%
Thioacetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 507-09-5
Molecular Formula: C2H4OS
Formula Weight: 76.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4640
Odour: Stench
Melting Point: -17°
Boiling Point: 97°
Beilstein Reference: 773684
Merck Reference: 14,9320
UN No.: 2436
MDL No.: MFCD00004853
Fórmula:
C₂H₄OS Peso Molecular: 76.12 g/mol Ponto de ebulição: 97 °C Ponto de Fusão: –17 °C Densidade: 1.068 Ponto de Inflamação: 18 °C (64 °F) |
Número MDL :
MFCD00004853 Número CAS: 507-09-5 EINECS: 208-063-8 UN: 2436 ADR: 3 II Merck Index: 12,09454 |