Print…
Thioacetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
138781000 138785000 138780025
ACRO138781000EA 48.4 EUR
ACRO138781000 ACRO138785000 ACRO138780025
Thioacetic acid 98%
Thioacetic acid
Fórmula: C₂H₄OS
Ponto de ebulição: 87…93 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1,07 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004853
Número CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09454
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 %