EDTA sal dissódico dihidratado 99+% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
327201000
327200025
327205000
ACRO327201000EA
47.5
EUR
ACRO327201000
ACRO327200025
ACRO327205000
EDTA sal dissódico dihidratado 99+% para biologia molecular Livre de DNase, RNase e protease
EDTA sal dissódico dihidratado
Fórmula:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Ponto de Fusão: 252 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150037 Número CAS: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 12,03556 |
|
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
UV | (0.1 M in water) |
pH | 4 to 5 (5 % at 25°C) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤0.1 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |