Print…
EDTA
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
ED-100G ED-1KG ED-500G ED-5KG
SIALED-100GEA 34.8 EUR
SIALED-100G SIALED-1KG SIALED-500G SIALED-5KG
EDTA
EDTA
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Ponto de ebulição: 614 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 220 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003541
Número CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ALCANCE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM