Print…
EDTA ≥99.0% para complexometria, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
03610-1KG 03610-500G
03610-1KGEA 196.89 EUR
03610-1KG 03610-500G
EDTA ≥99.0% para complexometria, Fluka™
EDTA
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Ponto de ebulição: 614 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 240 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003541
Número CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ALCANCE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99.0 - 101.0 %
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 500 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm