Titriplex® II (EDTA) 99.4-100.6% (por análise complexométrica) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.08417.0100
1.08417.0250
1.08417.1000
1.08417.0100EA
46.7
EUR
1.08417.0100
1.08417.0250
1.08417.1000
Titriplex® II (EDTA) 99.4-100.6% (por análise complexométrica) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
EDTA
Fórmula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Ponto de ebulição: 614 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 220 °C Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003541 Número CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 ALCANCE: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Assay (complexometric) | 99.4 - 100.6 % |
Identity (IR-spectrum) | conforms |
Appearance | White to almost white, fine crystalline to crystalline powder. |
in ammonia insoluble components | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 10 ppm |
Ca (Calcium) | ≤ 10 ppm |
Fe (Iron) | ≤ 10 ppm |
Mg (Magnesium) | ≤ 5 ppm |
Nitrilotriacetic acid | ≤ 0.1 % |
Sulfated ash | ≤ 0.1 % |
Water (according to Karl Fischer) | ≤ 0.2 % |