Print…
EDTA 98.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
280214SEA 73.3 EUR
280214S 28021CA
EDTA 98.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
EDTA
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso Molecular: 292.25 g/mol
Ponto de ebulição: 614
Ponto de Fusão: 220
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003541
Número CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ALCANCE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 98.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm