Print…
EDTA ácido livre ≥99.5%, ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
0322-1KGEA 437 EUR
0322-1KG 0322-500G
EDTA ácido livre ≥99.5%, ultra puro
EDTA
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Peso Molecular: 292.25 g/mol
Ponto de ebulição: 614
Ponto de Fusão: 220 °C
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003541
Número CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
ALCANCE: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identification none detected
Insolubles (5%, 1N NaOH) ≤0.001%
Iron Pass
Magnesium ≤0.005%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.0005%
pH (5%, Water) @25 °C ≤0.1%
Protease 2.5 – 3.5
Purity none detected
Residue after Ignition ≥99.5%
RNase ≤0.2%
DNase none detected