Citrato de tri-amónio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A16973.22
A16973.36
A16973.22EA
76.4
EUR
A16973.22
A16973.36
Citrato de tri-amónio ≥97%
Triammonium citrate
Purity: 97+%
CAS No.: 3458-72-8
Molecular Formula: C6H17N3O7
Formula Weight: 243.22
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 180° dec.
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00036406
Fórmula:
C₆H₁₇N₃O₇ Densidade: 1 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036406 Número CAS: 3458-72-8 EINECS: 222-394-5 |