Print…
Hidrogenocitrato diamônio 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
21246.238EA 60.9 EUR
21246.238 21246.290 21246.460
Hidrogenocitrato diamônio 99.0-103.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Ph. Eur. reagente analítico
Hidrogenocitrato diamónio
Fórmula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidade: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013068
Número CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Encomendar
Assay 99.0 - 103.0 %
C2O4 (Oxalate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm