Print…
Hidrogenocitrato diamônio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.01154.0500 1.01154.2500
1.01154.0500EA 132 EUR
1.01154.0500 1.01154.2500
Hidrogenocitrato diamônio, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análise, Supelco®
Hidrogenocitrato diamónio
Fórmula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidade: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013068
Número CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 226.19 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)