Hidrogenocitrato diamónio 98.0-103.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
36219.22
36219.36
36219.A3
36219.22EA
33.3
EUR
36219.22
36219.36
36219.A3
Hidrogenocitrato diamónio 98.0-103.0% ACS
Hidrogenocitrato diamónio
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Fórmula:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Densidade: 1,48 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013068 Número CAS: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 14,512 |