Print…
Trisodium citrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
C3674-100G C3674-500G C3674-1KG
SIALC3674-100GEA 69.7 EUR
SIALC3674-100G SIALC3674-500G SIALC3674-1KG
Trisodium citrate, Sigma-Aldrich®
Trisodium citrate
Fórmula: C₆H₅Na₃O₇
Ponto de Fusão: 150 °C
Densidade: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012462
Número CAS: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746