Print…
Citrato tripotássico monohidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
26789.294EA 61 EUR
26789.294 26789.460
Citrato tripotássico monohidratado ≥99%, GPR RECTAPUR®
Citrato tripotássico monohidratado
Fórmula: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Peso Molecular: 324.41 g/mol
Ponto de Fusão: 230
Densidade: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00150442
Número CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm