Citrato tripotássico monohidratado ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45038.36
45038.0E
45038.36EA
39.6
EUR
45038.36
45038.0E
Citrato tripotássico monohidratado ≥97%
Citrato tripotássico monohidratado
Purity: 97%
CAS No.: 6100-05-6
Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O
Formula Weight: 324.42 (306.41anhy)
Physical Form: Lump/granular
Density: 1.98
Melting Point: 230° dec.
Merck Reference: 14,7623
MDL No.: MFCD00150442
Fórmula:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Densidade: 1,98 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150442 Número CAS: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 14,7623 |