Print…
Citrato tripotássico monohidratado 99.0-100.5% (base seca), atende à especificação analítica de USP, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
P1722-100G P1722-500G
SIALP1722-100GEA 76.9 EUR
SIALP1722-100G SIALP1722-500G
Citrato tripotássico monohidratado 99.0-100.5% (base seca), atende à especificação analítica de USP, Sigma-Aldrich®
Citrato tripotássico monohidratado
Fórmula: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Número MDL : MFCD00150442
Número CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 12,07785
Encomendar
Loss on Drying 3.0 - 6.0%
Identity Pass
Alkalinity Pass
Assay (Dry Basis) 99.0 - 100.5 %
Tartrate Pass
Residual Solvents USP Meets Requirements