Barium oxalate ≥99.999% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 516-02-9
Molecular Formula: C2BaO4
Formula Weight: 225.36
Physical Form: Powder
Density: 2.658
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,985
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00054429
Fórmula:
C₂BaO₄ Densidade: 2,658 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00054429 Número CAS: 516-02-9 EINECS: 208-216-9 UN: 1564 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,985 |