Print…
Oxalato de sódio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
379735-25G 379735-5G
SIAL379735-25GEA 412 EUR
SIAL379735-25G SIAL379735-5G
Oxalato de sódio, Sigma-Aldrich®
Disodium oxalate
Fórmula: Na₂C₂O₄
Ponto de Fusão: 250…270 °C
Densidade: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012465
Número CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723