Print…
Oxalato de sódio ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
27978.237EA 93.9 EUR
27978.237 27978.294
Oxalato de sódio ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Disodium oxalate
Fórmula: Na₂C₂O₄
Ponto de Fusão: 250…270 °C
Densidade: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012465
Número CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Encomendar
Assay Min. 99.8 %
pH (20°C; 3 %) 7.5 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm