Print…
Oxalato de sódio, EMSURE® para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.06557.0250 1.06557.1000
1.06557.0250EA 104 EUR
1.06557.0250 1.06557.1000
Oxalato de sódio, EMSURE® para análise, Supelco®
Disodium oxalate
Fórmula: Na₂C₂O₄
Ponto de Fusão: 250…270 °C
Densidade: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012465
Número CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Encomendar
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)