Oxalato de sódio ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
A11648.0EEA
344
EUR
A11648.0E
A11648.22
A11648.36
Oxalato de sódio ≥99%
Disodium oxalate
Purity: 99%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 250-270° dec.
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Fórmula:
Na₂C₂O₄ Ponto de Fusão: ∼ 250…270 °C (decomposição) Densidade: 2,340 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012465 Número CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 14,8650 |