Oxalato de sódio ≥99.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
41759.30
41759.A1
41759.18
41759.30EA
86.1
EUR
41759.30
41759.A1
41759.18
Oxalato de sódio ≥99.5% ACS
Disodium oxalate
Purity: 99.5+%
CAS No.: 62-76-0
Molecular Formula: Na2C2O4
Formula Weight: 134.00
Physical Form: Powder
Density: 2.340
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250-270° dec.
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Beilstein Reference: 3631622
Merck Reference: 14,8650
MDL No.: MFCD00012465
Fórmula:
Na₂C₂O₄ Ponto de Fusão: 250…270 °C (decomposição) Densidade: 2,340 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012465 Número CAS: 62-76-0 EINECS: 200-550-3 Merck Index: 14,8650 |