Print…
Oxalato de sódio 98.5%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
207721000 207725000 207720025
ACRO207721000EA 28.3 EUR
ACRO207721000 ACRO207725000 ACRO207720025
Oxalato de sódio 98.5%, extra puro
Disodium oxalate
Fórmula: Na₂C₂O₄
Ponto de Fusão: 250…270 °C (decomposição)
Densidade: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012465
Número CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Encomendar
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)