Print…
Oxalato de di-potássio monohidrato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P0963-100G P0963-500G
SIALP0963-100GEA 87.1 EUR
SIALP0963-100G SIALP0963-500G
Oxalato de di-potássio monohidrato, Sigma-Aldrich®
Oxalato de di-potássio monohidrato
Fórmula: (COOK)₂·H₂O
Peso Molecular: 184.23 g/mol
Ponto de Fusão: 356
Densidade: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150033
Número CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820