Print…
Oxalato de di-potássio monohidrato, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.05073.0250 1.05073.1000
1.05073.0250EA 58.5 EUR
1.05073.0250 1.05073.1000
Oxalato de di-potássio monohidrato, EMSURE® ACS para análise, Supelco®
Oxalato de di-potássio monohidrato
Fórmula: (COOK)₂·H₂O
Peso Molecular: 184.23 g/mol
Ponto de Fusão: 356
Densidade: 2.154 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150033
Número CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07820
Encomendar
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)