Print…
Oxalato de di-potássio monohidrato 98.5-101.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
13452.22 13452.36 13452.A3
13452.22EA 29.8 EUR
13452.22 13452.36 13452.A3
Oxalato de di-potássio monohidrato 98.5-101.0% ACS
Oxalato de di-potássio monohidrato
Purity: 98.8-101.0% CAS No.: 6487-48-5 Molecular Formula: C2K2O4.H2O Formula Weight: 184.23 (166.22anhy) Physical Form: Granular/powder Density: 2.13 Appearance: White Odour: Odourless pH: 6-8.5 Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 3752576 Merck Reference: 14,7651 MDL No.: MFCD00150033
Fórmula: (COOK)₂·H₂O
Peso Molecular: 184.23 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 2.13
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150033
Número CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,7651