Print…
Oxalato de di-potássio monohidrato 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Oxalic acid potassium salt monohydrate, Potassium oxalate hydrate, Potassium oxalate monohydrate, Potassium ethanedioate monohydrate
207715000 207710025
ACRO207715000EA 66.4 EUR
ACRO207715000 ACRO207710025
Oxalato de di-potássio monohidrato 99+% para análise
Oxalato de di-potássio monohidrato
Fórmula: (COOK)₂·H₂O
Peso Molecular: 184.23 g/mol
Ponto de Fusão: 356 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150033
Número CAS: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820
Encomendar
Appearance White Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
pH 7 to 8.5 (5 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm