Print…
Ácido oxálico ≥99.999% (baseado em traços de metais), Purificado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Ethanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
658537-100G 658537-25G
SIAL658537-100GEA 407 EUR
SIAL658537-100G SIAL658537-25G
Ácido oxálico ≥99.999% (baseado em traços de metais), Purificado, Sigma-Aldrich®
Ácido oxálico
Fórmula: C₂H₂O₄
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99…100 °C
Densidade: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002573
Número CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,06980