Print…
Ácido oxálico, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Ethanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
8.16144.0050EA 61.7 EUR
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
Ácido oxálico, anidro para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido oxálico
Fórmula: C₂H₂O₄
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99 - 100 °C
Densidade: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002573
Número CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06980
Encomendar
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material