Ácido oxálico, anidro ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethanedioic acid
44410.18
44410.30
44410.18EA
47.2
EUR
44410.18
44410.30
Ácido oxálico, anidro ≥98%
Ácido oxálico
Purity: 98%
CAS No.: 144-62-7
Molecular Formula: C2H2O4
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.9
Appearance: White
pH: 1.3
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 385686
Merck Reference: 14,6911
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002573
Fórmula:
C₂H₂O₄ Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 185 °C (decomposição) Densidade: 1,9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002573 Número CAS: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,6911 |