Print…
Azelaic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
11480-1KG 11480-250G
SIAL11480-1KGEA 119 EUR
SIAL11480-1KG SIAL11480-250G
Azelaic acid, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de ebulição: 371
Ponto de Fusão: 106
Densidade: 1.0287 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 215
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004432
Número CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908