Print…
Azelaic acid ≥90% (por GC), Grau técnico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9025
8.20116.0100EA 34.4 EUR
8.20116.0100 8.20116.1000 8.20116.9050 8.20116.9025
Azelaic acid ≥90% (por GC), Grau técnico para síntese, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Fórmula: C₉H₁₆O₄
Peso Molecular: 188.22 g/mol
Ponto de ebulição: 371
Ponto de Fusão: 106
Densidade: 1.0287 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 215
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004432
Número CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Encomendar
Solubility 2.4 g/l (20 °C)
Melting Point 107 °C
Molar Mass 188.22 g/mol
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 215 °C
Density 1.029 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (1 g/l, H2O)
Synonyms Nonanedioic acid
Hill Formula C9H16O4
Chemical Formula HOOC(CH2)7COOH