Azelaic acid tech. 80%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
A17271.0E
A17271.36
A17271.0EEA
125
EUR
A17271.0E
A17271.36
Azelaic acid tech. 80%, Grau técnico
Azelaic acid
Purity: 80%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Fórmula:
C₉H₁₆O₄ Peso Molecular: 188.22 g/mol Ponto de ebulição: 286 °C (100 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 102 °C Densidade: 1.225 Ponto de Inflamação: 215 °C (419 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004432 Número CAS: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 14,905 |