Azelaic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
401520250
401521000
401525000
ACRO401520250EA
29.4
EUR
ACRO401520250
ACRO401521000
ACRO401525000
Azelaic acid 98%
Azelaic acid
Fórmula:
C₉H₁₆O₄ Ponto de ebulição: 237 °C (20hPa) Ponto de Fusão: 98…103 °C Densidade: 1,0287 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 215 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004432 Número CAS: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 13,00908 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |