Print…
Dimethyl suberate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Dimethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid dimethyl ester, Suberic acid dimethyl ester
B22681.14 B22681.22
B22681.14EA 59.2 EUR
B22681.14 B22681.22
Dimethyl suberate ≥99%
Dimethyl suberate
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 266…268 °C
Ponto de Fusão: –3,1 °C
Densidade: 1,016
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008471
Número CAS: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5