Print…
Suberic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
S5200-100G S5200-500G S5200-5G
SIALS5200-100GEA 48.6 EUR
SIALS5200-100G SIALS5200-500G SIALS5200-5G
Suberic acid, Sigma-Aldrich®
Suberic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Peso Molecular: 174.2 g/mol
Ponto de ebulição: 361
Ponto de Fusão: 139…142 °C
Densidade: 1.354 g/cm³ (21 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004428
Número CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031