Suberic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18800.0100
8.18800.0500
8.18800.0100EA
47.2
EUR
8.18800.0100
8.18800.0500
Suberic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Suberic acid
Fórmula:
C₈H₁₄O₄ Peso Molecular: 174.2 g/mol Ponto de ebulição: 361 Ponto de Fusão: 139…142 °C Densidade: 1.354 g/cm³ (21 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004428 Número CAS: 505-48-6 EINECS: 208-010-9 Merck Index: 12,09031 |
Solubility | 1.6 g/l (20 °C) |
Melting Point | 139 - 142 °C |
Molar Mass | 174.2 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 229 - 231 °C (20 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 210 °C |
pH | 3.2 (1.6 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 430 °C |
Synonyms | Suberic acid |
Hill Formula | C8H14O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)6COOH |