Print…
Suberic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
132811000 132815000 132810025
ACRO132811000EA 31.7 EUR
ACRO132811000 ACRO132815000 ACRO132810025
Suberic acid 99%
Suberic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₄
Peso Molecular: 174.2 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Ponto de Inflamação: 203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004428
Número CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)