Print…
Ácido glutárico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,5-Pentanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
8.00295.0100EA 33.2 EUR
8.00295.0100 8.00295.0250 8.00295.9025 8.00295.1000
Ácido glutárico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido glutárico
Fórmula: C₅H₈O₄
Peso Molecular: 132.12 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 98
Densidade: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004410
Número CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04486
Encomendar
Solubility 640 g/l (20 °C)
Melting Point 98 °C
Molar Mass 132.11 g/mol
Boiling Point 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition)
Vapor Pressure 0.022 hPa (18.5 °C)
Density 1.43 g/cm3 (15 °C)
Synonyms Pentanedioic acid
Hill Formula C5H8O4
Chemical Formula HOOC(CH2)3COOH