Ácido glutárico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14595.14
A14595.22
A14595.36
A14595.14EA
27.4
EUR
A14595.14
A14595.22
A14595.36
Ácido glutárico ≥99%
Ácido glutárico
Purity: 99%
CAS No.: 110-94-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 95-99°
Boiling Point: 200°/20mm
Merck Reference: 14,4473
MDL No.: MFCD00004410
Fórmula:
C₅H₈O₄ Ponto de ebulição: 200 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 95…99 °C Densidade: 1,429 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004410 Número CAS: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 Merck Index: 14,4473 |