Print…
Ácido glutárico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,5-Pentanedioic acid
119960250 119961000 119965000
ACRO119960250EA 24.3 EUR
ACRO119960250 ACRO119961000 ACRO119965000
Ácido glutárico 99%
Ácido glutárico
Fórmula: C₅H₈O₄
Peso Molecular: 132.12 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 92…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004410
Número CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure