Print…
Ácido succínico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butanedioic acid
20668.230EA 39 EUR
20668.230 20668.410
Ácido succínico ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagente analítico
Ácido succínico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COOH
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182 °C
Densidade: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002789
Número CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99.5 %
Melting point 185-191 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm