Print…
Ácido succínico ≥99%, alta pureza
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: 1,4-Butanedioic acid
0165-2.5KGEA 218 EUR
0165-2.5KG 0165-500G
Ácido succínico ≥99%, alta pureza
Ácido succínico
Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COOH
Ponto de ebulição: 235 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182 °C
Densidade: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002789
Número CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Melting Point 185 – 190 °C
Purity > 99,0 %
Residue on ignition ≤0.025%