Ácido succínico ≥99.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 110-15-6
Molecular Formula: HO2CCH2CH2CO2H
Formula Weight: 118.09
Flash Point: 206°(402°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.56
Melting Point: 186-188°
Boiling Point: 235°
Solubility: Soluble in water (increasing with temperature). Soluble in alcohol, methanol
Beilstein Reference: 1754069
Merck Reference: 14,8869
MDL No.: MFCD00002789
Fórmula:
HOOCCH₂CH₂COOH Ponto de ebulição: 235 °C Ponto de Fusão: 186…188 °C Densidade: 1,56 Ponto de Inflamação: 206 °C (402 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002789 Número CAS: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,8869 |