Print…
Ácido Malónico para síntese
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
8.00387.0100EA 24 EUR
8.00387.0100 8.00387.0250 8.00387.1000 8.00387.9025
Ácido Malónico para síntese
Ácido Malónico
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104.06 g/mol
Ponto de ebulição: 387
Ponto de Fusão: 136
Densidade: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 172
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732