Print…
Ácido Malónico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid
A11526.22 A11526.0E A11526.36
A11526.22EA 37.5 EUR
A11526.22 A11526.0E A11526.36
Ácido Malónico ≥99%
Ácido Malónico
Purity: 99% CAS No.: 141-82-2 Molecular Formula: C3H4O4 Formula Weight: 104.06 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 132-136° dec. Beilstein Reference: 1751370 Merck Reference: 14,5710 MDL No.: MFCD00002707
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104.06 g/mol
Ponto de ebulição: 387
Ponto de Fusão: 132…136 °C (decomposição)
Densidade: 1.62
Ponto de Inflamação: 157 °C (314 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732