Print…
Ácido Malónico ≥99.5%, grade reagente
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid
31715.22 31715.36
31715.22EA 48.2 EUR
31715.22 31715.36
Ácido Malónico ≥99.5%, grade reagente
Ácido Malónico
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104.06 g/mol
Ponto de ebulição: 387
Ponto de Fusão: 132…136 °C (decomposição)
Densidade: 1.62
Ponto de Inflamação: 157 °C (314 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 14,5710