Print…
Ácido Malónico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,3-Propanedioic acid
125260010 125262500 125260051
ACRO125260010EA 262 EUR
ACRO125260010 ACRO125262500 ACRO125260051
Ácido Malónico 99%
Ácido Malónico
Fórmula: C₃H₄O₄
Peso Molecular: 104.06 g/mol
Ponto de ebulição: 387
Ponto de Fusão: 130…135 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002707
Número CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm