Print…
1,16-Hexadecanedioic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
177504-1G 177504-5G
SIAL177504-1GEA 85.9 EUR
SIAL177504-1G SIAL177504-5G
1,16-Hexadecanedioic acid, Sigma-Aldrich®
1,16-Hexadecanedioic acid
Fórmula: C₁₆H₃₀O₄
Ponto de ebulição: 430 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002746
Número CAS: 505-54-4
EINECS: 208-013-5