Print…
Ácido sebácico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
84809-1KG 84809-100G
SIAL84809-1KGEA 138 EUR
SIAL84809-1KG SIAL84809-100G
Ácido sebácico, Sigma-Aldrich®
Ácido sebácico
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 374
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 221
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004440
Número CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ALCANCE: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558